Merck
AB4130
Przeciwciało anty-FOXO1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Forkhead Box Protein O1, FKHR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 521-532 ludzkiego FOXO1 (SHTHPGHAQQTS).
Application
Immunocytochemia: od 1/200 do 1/1000.
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika.
Przeciwciało anty-FOXO1 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania FOXO1 znanego również jako białko Forkhead Box O1, FKHR i zostało zwalidowane w ICC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje FOXO1. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi ~69,7 kDa.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa, wytrącona w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS niezawierającym konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać nieotwartą fiolkę w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Uwodnione roztwory przeciwciał mogą być przechowywane w stanie nierozcieńczonym w temperaturze 2-8°C przez 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności. Należy pamiętać, że roztwór nie jest sterylny, dlatego należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
Do przechowywania w temperaturze -20°C można dodać taką samą objętość glicerolu, jednak zaleca się stosowanie glicerolu klasy ACS lub wyższej, ponieważ może wystąpić znaczna utrata aktywności, jeśli użyty glicerol nie jest wysokiej jakości.
Do zamrożenia zaleca się dalsze rozcieńczenie uwodnionego roztworu przeciwciał w stosunku 1:1 2% roztworem BSA (frakcja V, najwyższej dostępnej jakości) sporządzonym z buforem do nawadniania. Otrzymany 1% roztwór BSA/przeciwciało można podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE:
Aby odtworzyć przeciwciało, odwiruj fiolkę z przeciwciałem z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut w celu usunięcia wytrąconego produktu przeciwciała. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić. Nie jest konieczne usunięcie całego roztworu siarczanu amonu/PBS: 10 μl pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała.
Ponownie zawiesić osad przeciwciała w dowolnym odpowiednim buforze biologicznym, standardowym PBS lub TBS (pH 7,3-7,5). Wymagane objętości nie są krytyczne, ale sugeruje się, aby końcowe stężenie przeciwciał wynosiło od 0,1 mg/ml do 1,0 mg/ml. Na przykład, aby osiągnąć stężenie 1 mg/ml z 50 μg wytrąconego przeciwciała, potrzebna ilość buforu wynosiłaby 50 μl.
Ostrożnie dodać płynny bufor do osadu. NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Other Notes
Zastępuje: 04-1005
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)