Merck
AB5453
Przeciwciało przeciwko receptorowi α6 GABA A
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Gabra6(29708)
Immunogen
Białko fuzyjne MBP z cytozolowej pętli podjednostki alfa6 szczurzego receptora GABA A.
Application
Przeciwciało przeciwko receptorowi GABA A α6 wykrywa poziom receptora GABA A α6 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Western blot: 1:1,000
Immunoprecypitacja: Przeciwciało immunoprecypituje 53% wszystkich receptorów GABA A w ekstraktach dodecylosiarczanu sodu z przodomózgowia szczura (150 μL) przy użyciu 15 μg przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Podjednostka alfa6 receptora GABA A. Pozorna masa cząsteczkowa podjednostki alfa6 we frakcjach błonowych mózgu szczura wynosi 56-57 kDa. Przeciwciało nie wykazuje reaktywności w przodomózgowiu myszy z nokautem alfa6.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w 10 mM HEPES, pH 7,5, ze 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA i 50% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)