Merck
AB5755
Przeciwciało przeciwko czynnikowi neurotroficznemu pochodzenia glejowego
Chemicon®, from chicken
Synonim(y):
GDNF
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GDNF(2668)
Immunogen
Syntetyczne peptydy z ludzkiego GDNF.
Application
Immunoblotting: 1:500-1:2,000
Immunohistochemia: nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 1:50-1:500.
ELISA: 1:500-1:2,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko glejowemu czynnikowi neurotroficznemu jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania glejowego czynnika neurotroficznego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Czynnik neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF).
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)