Merck
AB5848
Przeciwciało anty-GABA B Receptor R2, a.a. 42-54 szczur
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABBR2(9568)
General description
Neuroprzekaźnik hamujący, GABA, działa poprzez dwa kanały bramkowane ligandami, receptory GABA(A) i GABA© oraz GABA(B), z których ten ostatni działa poprzez mechanizm białka G. GABA(B)R2 jest jednym z dwóch receptorów sprzężonych z białkiem G dla GABA(B), który działa jako heteromeryczny zespół z GABA(B)R1.
Immunogen
Epitop: a.a. 42-54 szczur
reszty peptydowe 42-54 szczurzego białka GABA(b)R2 o masie 105 kDa
Application
Immunoblotting: 1:500-1:1,000. Zalecane są preparaty membranowe z inhibitorami proteazy. Preparaty membranowe z całego mózgu szczura. Przeciwciało wykrywa pasmo ~105 kDa w standardowych warunkach zachodnich. Zastosowany immunogen jest w 100% konserwowany u ludzi przez analizę sekwencji; inne gatunki nie zostały zbadane pod kątem reaktywności lub homologii.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko receptorowi GABA B R2, a.a. 42-54 szczur jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania receptora GABA B R2.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Podjednostka R2 receptora GABAB, N-koniec. Nie wykryto żadnej reaktywności z GABABR1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn. Bufor = PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)