Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SSTR3(6753)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końcowej domeny ludzkiego receptora somatostatyny typu 3.
Application
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 3 zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P) do wykrywania receptora somatostatyny typu 3.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor somatostatyny typu 3 [SSTR3].
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?