Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer129)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów otaczających miejsce fosfo-seryny 129 szczurzej synukleiny alfa.
Application
To przeciwciało przeciwko fosfo-α synukleinie (Ser129) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-α synukleiny (Ser129).
Biochem/physiol Actions
Immunogen ma 100% homologii z ludzkim, mysim, naczelnych, bydlęcym i psim.
Synukleina alfa, fosfoseryna 129. Przeciwciało rozpoznaje białko o masie ~15 kDa odpowiadające alfa synukleinie, fosfoserynie 129 w lizatach z kory szczura. Immunolabilność jest blokowana przez preadsorpcję fosfo-peptydem stosowanym jako immunogen, ale nie przez odpowiadający mu defosfo-peptyd.
Other Notes
Zastępuje: 04-1052
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?