Przejdź do zawartości
ABC107
Przeciwciało anty-KIF3A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinesin-like protein KIF3A, Microtubule plus end-directed kinesin motor 3A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
baboon (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIF3A(11127)
General description
Białko podobne do kinezyny KIF3 (KIF3A) jest członkiem heteromerycznej rodziny kinezyn i odgrywa ważną rolę w tworzeniu rzęsek pierwotnych. KIF3A funkcjonuje jako oparty na mikrotubulach anterograde translokator dla organelli błonowych i tworzy heterotrimeryczny kompleks KIF3 z KIF3B lub KIF3C i związanym białkiem, KAP3. Mutacje w KIF3A są związane z opóźnieniem wzrostu podstawy czaszki i dysmorfogenezą.
~80 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu KIF3A.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło KIF3A w komórkach A431, HeLa i NIH/3T3.
To przeciwciało anty-KIF3A zostało zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania KIF3A.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Inne homologi: Mysz, szczur, kurczak, danio pręgowany i żaba (92% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek SH-SY5Y
Evaluated by Western Blot in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected KIF3A in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)