Przejdź do
ABC1688
Anty-SWAP-70
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Switch-associated protein 70
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
777,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
777,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SWAP70(23075)
General description
Białko związane z przełącznikiem 70 (UniProt: Q9UH65; znane również jako SWAP-70) jest kodowane przez gen SWAP70 (znany również jako KIAA0640, HSPC321) (Gene ID: 23075) u człowieka. SWAP-70 jest zależnym od fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu (PIP3) czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych (GEF), który niezależnie od RAS przekazuje sygnały z receptorów kinazy tyrozynowej do RAC. SWAP-70 reguluje cytoszkielet aktyny jako białko efektorowe lub adaptorowe w odpowiedzi na stymulowaną agonistą produkcję fosfatydyloinozytolu (3,4)-bisfosforanu i wypukłość komórek. Ulega ekspresji tylko w dojrzałych komórkach B, w tym tych związanych z tkanką związaną z błoną śluzową i tkanką związaną z oskrzelami. W spoczynkowych komórkach B jest zlokalizowany głównie w cytoplazmie, a po aktywacji komórek jest rekrutowany do błony plazmatycznej, a następnie przemieszcza się do jądra. W aktywowanych, przełączających klasy komórkach B jest związany z błoną IgG, ale nie IgM. Jest również szeroko wyrażany w śledzionie, nerkach, płucach i wątrobie. SWAP-70 ma N-końcową domenę EF-hand, domenę pleckstrin homology (PH) (aa 210-306), która wiąże fosfatydyloinozytol 3,4,5-trifosforan i jest odpowiedzialna za lokalizację błonową, trójdzielny region coiled-coil (aa 316-539) i C-końcowe miejsce wiążące F-aktynę, przez które specyficznie wiąże aktynę niemięśniową. (Ref.: Chacón-Martínez, CA et al. (2103). J. Biol. Chem. 288(40); 28687-28703).
Zaobserwowano ~70 kDa; obliczono 69,00 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka 70 związanego z przełącznikiem.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło SWAP-70 w wycinkach ludzkich migdałków i ludzkich tkanek płuc.
Anti-SWAP-70, nr kat. ABC1688, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko 70 związane z przełącznikiem i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzkie białko 70 związane z przełącznikiem. Celuje w epitop z 12 aminokwasami z regionu N-końcowego.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SWAP-70 in Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA006810SAB4503107Z0627
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
~1.5 mg/mL, clone 1E7.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q9UH65
UniProt accession no.
Q9UH65
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cell extract, microarray: suitable, indirect ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, flow cytometry: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)