Przejdź do
ABC328
Przeciwciało anty-CLEC2A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
C-type lectin domain family 2 member A, Keratinocyte-associated C-type lectin, KACL, Proliferation-induced lymphocyte-associated receptor, PILAR, UNQ579, PRO19597
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLEC2A(387836)
General description
Domena lektyny typu C 2 członek A (CLEC2A) jest również nazywana receptorem związanym z limfocytami indukowanymi proliferacją (PILAR) i lektyną typu C związaną z keratynocytami (KACL). CLEC2A bierze udział w modulowaniu ekspansji limfocytów T. Jest to jednoprzebiegowe białko błonowe typu II o masie 32 kDa, które należy do nadrodziny CTL/CTLD. CLEC2A ulega ekspresji głównie w skórze i wykazuje wysoką ekspresję w limfocytach CD8(+), limfocytach B i naiwnych limfocytach T CD4(+). Modulacja sygnalizacji CLEC2A może być ważna w leczeniu chorób autoimmunologicznych i nowotworów. CLEC2A jest związany z ekspansją komórek T stymulowanych przez TCR, moduluje zdolność komórek T do przemieszczania się do węzłów chłonnych poprzez SELL i ułatwia rozpoznawanie keratynocytów przez stymulację cytotoksyczności, w której pośredniczą komórki NK.
Zaobserwowano ~32 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy przy ~19 kDa i ~20 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu CLEC2A.
Application
Przeciwciało anty-CLEC2A jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w CLEC2A i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek K562
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in K562 cell lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CLEC2A in 15 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA048530HPA072407HPA004935
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CLEC2A(387836)
Gene Information
human ... CLEC2A(387836)
Gene Information
human ... CLEC2A(387836)
Gene Information
human ... CLEC4E(26253)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)