Merck
ABC457
Przeciwciało przeciw dUTPazie
from rabbit
Synonim(y):
Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase, mitochondrial, dUTPase, dUTP pyrophosphatase, dUTPase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DUT(1854)
General description
Zaobserwowano ~18 kDa. Oczekiwana masa cząsteczkowa tego białka wynosi 27 kDa, jednak zaobserwowano ją na poziomie 18 kDa (prof. Z. F. Chang, National Yang-Ming University). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
dUTPaza, znana również jako pirofosfataza dUTP i kodowana przez gen DUT, jest krytycznym enzymem zaangażowanym w metabolizm nukleotydów do produkcji dUMP, bezpośredniego prekursora nukleotydów tymidynowych. Normalnie dUTPaza może również działać w celu zmniejszenia wewnątrzkomórkowego stężenia dUTP, tak aby uracyl nie mógł zostać włączony do DNA i powodować mutacji. dUTPaza jest zlokalizowana w jądrze i mitochondriach. dUTPaza ulega ekspresji w wielu tkankach i ma wiele izoform. Niektóre izoformy ulegają konstytutywnej ekspresji, podczas gdy inne odpowiadają cyklom replikacji DNA. Ponieważ dUTPaza odgrywa kluczową rolę w regulacji komórkowych puli dUTP, enzym ten może mieć głęboki wpływ na skuteczność środków ukierunkowanych na biosyntezę tymidylanu, a ekspresja dUTPazy jest badana jako marker prognostyczny dla całkowitego przeżycia i odpowiedzi na leczenie w okrężnicy i innych nowotworach, w których stosuje się terapię tymidylanem.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej dUTPazie.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło dUTPazę w 10 µg lizatów komórek A431, HEK293 i HeLa oraz lizatu tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła dUTPazę w lizacie komórek MDA-MB231, MCF-7, H184B5F5/M10 (Hu, C. M., et al. (2012). Cancer Cell. 22(1):36-50.).
Przeciwciało przeciw dUTPazie jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w dUTPazę i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Protein A purified
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected dUTPase in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)