Merck
ABC502
Przeciwciało anty-PAR-4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
PAR-4, PRKC apoptosis WT1 regulator protein, Prostate apoptosis response 4 protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAWR(5074)
General description
PAR-4 jest białkiem proapoptotycznym zdolnym do selektywnego indukowania apoptozy w komórkach nowotworowych i uwrażliwiania komórek na różne bodźce apoptotyczne powodujące regresję guza. PAR-4 wydaje się być również represorem transkrypcji i bierze udział w regulacji ekspresji APP i aktywności rozszczepiania BACE1. PAR-4 oddziałuje z kilkoma białkami, w tym WT1, ale także z różnymi kinazami i białkami strukturalnymi, takimi jak aktyna, BACE1, SPSB1, SPSB2 i SPSB4. PAR4 jest zlokalizowany w cytoplazmie w komórkach nieapoptotycznych, ale jest zlokalizowany jądrowo w komórkach nowotworowych i apoptotycznych. PAR-4 ulega szerokiej ekspresji i jest podwyższony w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak ALS, choroba Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, a także udar mózgu. PAR-4 jest regulowany w dół w nowotworach.
Zaobserwowano ~45 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 36 kDa, jednak PAR-4 wykazano jako pasmo ~45 kDa w niektórych zachodnich blotach (Masters, S.L., et al. (2006). Nature Structural & Mole. Biol. 13(1):77-84).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego PAR-4.
Application
Przeciwciało anty-PAR-4 jest przeciwciałem przeciwko PAR-4 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Y-79 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PAR-4 in 10 µg of Y-79 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)