Przejdź do
ABC503
Anty-katepsyna S
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
EC: 3.4.22.27
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTSS(1520)
General description
Katepsyna S (Uniprot: P25774; EC: 3.4.22.27) jest kodowana przez gen CTSS (Gene ID: 1520) u człowieka. Katepsyna S jest lizosomalną proteazą tiolową, która usuwa niezmienny łańcuch z cząsteczek MHC klasy II. Wykazuje wyższą aktywność na związkach ZVal-val-Arg-/-Xaa i mniejszą aktywność na związkach Z-Phe-Arg-/-NHMec. Katepsyna S jest wydzielana z sekwencją sygnałową (aa 1-16) i propeptydową (aa 17-114), które są rozszczepiane w celu wytworzenia aktywnego enzymu (aa 115-331). Katepsyna S bierze udział w prezentacji antygenów, ogólnym katabolizmie białek i progresji nowotworu. Ze względu na jej redystrybucję lub zwiększony poziom w nowotworach u ludzi i zwierząt, katepsyna S odgrywa rolę w inwazji i przerzutach. Wykazano, że zahamowanie katepsyny S indukuje autofagię w komórkach nowotworowych poprzez szlak sygnałowy EGFR, ułatwiając degradację EGFR za pośrednictwem EGF. Wykazano, że zahamowanie katepsyny S opóźnia degradację EGFR i powoduje akumulację EGFR w późnych endosomach w regionie okołojądrowym. (Ref.: Beers, C et al. (2005). J. Immunol. 174(3): 1205-1212; Huang CC et al. (2016). Sci. Rep. 6:29256).
Zaobserwowano ~37 kDa; obliczono 37,50 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej katepsyny S.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło katepsynę S w tkankach ludzkiego chłoniaka, ludzkiego jelita cienkiego i ludzkiej trzustki.
Anti-Cathepsin S. Nr kat. ABC503, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa katepsynę S i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa katepsynę S w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Cathepsin S in 10 µg of human testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)