Merck
ABC508
Przeciwciało anty-BTG3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein BTG3, Abundant in neuroepithelium area protein, BTG family member 3, Protein Tob5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BTG3(10950)
General description
BTG3 jest białkiem supresyjnym nowotworów, ponieważ nadekspresja upośledza indukowaną surowicą progresję cyklu komórkowego z fazy G0/G1 do fazy S in vitro. BTG3 jest często regulowane w dół w liniach komórek nowotworowych, a zatem BTG3 jest celem wzmocnionej terapii przeciwnowotworowej. W normalnych komórkach BTG3 hamuje proliferację komórek, inwazję komórek i angiogenezę, a także reguluje progresję cyklu komórkowego i różnicowanie w różnych typach komórek. Rozwojowo BTG3 ulega ekspresji głównie w mózgu i OUN podczas rozwoju, gdzie moduluje proliferację komórek. U dorosłych ekspresja jest wysoka w jajnikach, jądrach, prostacie, grasicy i płucach. Nie ulega silnej ekspresji w wielu nowotworach.
Zaobserwowano ~37 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 29 kDa, ale może być obserwowana przy ~37 kDa z powodu alternatywnych wariantów splicingu.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu BTG3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło BTG3 w ludzkich jądrach i ludzkiej tkance prostaty.
To przeciwciało anty-BTG3 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania BTG3.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Immunogen tego przeciwciała jest w 94% identyczny u myszy i w 92% identyczny u szczurów.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in IMR-90 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BTG3 in 10 µg of IMR-90 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)