Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GMPR(2766)
General description
Reduktaza GMP 1 (EC 1.7.1.7; UniProt P36959; znana również jako oksydoreduktaza 5′-monofosforanu guanozyny 1, reduktaza monofosforanu guanozyny 1) jest kodowana przez gen GMPR (znany również jako GMPR1) (identyfikator genu 2766) u człowieka. Biosynteza de novo 5′-monofosforanu guanozyny (GMP) odbywa się w wyniku reakcji katalizowanych przez kilka enzymów. Dehydrogenazy monofosforanu inozytolu (IMP) 1 i 2 (IMPDH1 i IMPDH2) przekształcają IMP w monofosforan ksantozyny (XMP), syntetaza GMP (GMPS) przekształca następnie XMP w GMP, podczas gdy reduktaza monofosforanu guanozyny (GMPR) katalizuje odwracalną konwersję GMP do IMP, aby ponownie zasilić zarówno szlaki syntezy AMP, jak i GMP. Wykazano, że GMPR zmniejsza wewnątrzkomórkowe pule GTP, obniżając w ten sposób poziom kilku związanych z GTP (aktywnych) RHO-GTPaz, które są niezbędne do tworzenia inwadopodiów, degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej i inwazji komórek czerniaka zarówno w hodowlach in vitro, jak i w ksenograftach nowotworowych in vivo. Zgodnie z jego rolą jako negatywnego regulatora fenotypu inwazyjnego czerniaka, ekspresja GMPR jest niewykrywalna lub drastycznie zmniejszona w ludzkich liniach komórkowych czerniaka w porównaniu z normalnymi melanocytami.
Zaobserwowano ~35 kDa. 37,42 kDa obliczone.
Immunogen
Epitop: Pomiędzy drugim i trzecim regionem wiążącym GMP.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji między drugim i trzecim regionem wiążącym GMP ludzkiego GMPR.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło GMPR w ludzkim raku prostaty, a także w normalnych wycinkach tkanek jąder i mięśni szkieletowych.
To przeciwciało anty-GMPR jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii do wykrywania GMPR.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeletal Signaling
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa ludzką reduktazę GMP 1 (GMPR) i barwi głównie cytoplazmę komórek w skrawkach ludzkich tkanek metodą immunohistochemiczną.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GMPR in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GMPR in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?