Przejdź do
ABD136
Przeciwciało anty-LGI1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leucine-rich glioma inactivated protein 1, Epitempin-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LGI1(9211)
General description
Bogaty w leucynę inaktywowany gen glejaka 1 (LGI1), znany również jako Epitempin-1 (EPT), jest członkiem rodziny wysoce spokrewnionych białek zawierających powtórzenia bogate w leucynę (LRR) regulujące bramkowane napięciem kanały potasowe złożone z KCNA1, KCNA4 i KCNAB1. LGI1 może odgrywać rolę w kontroli przeżycia komórek neuroblastoma i może odgrywać rolę w innych nowotworach. Ulega ekspresji w tkance nerwowej, zwłaszcza w mózgu. Mutacje w LGI1 są związane z prawie połową przypadków autodominującej bocznej padaczki skroniowej (ADTLE).
~56 kDa. Uniprot opisuje 3 izoformy przy ~33 kDa, ~58 kDa i ~64 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego LGI1.
Application
Wykryj LGI1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-LGI1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec LGI1.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LGI1 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PRS4489ABN351ABN347
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
O95970
UniProt accession no.
O95970
UniProt accession no.
Q8N145
UniProt accession no.
Q8N135
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-LGI1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)