Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IHC
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rfx6(320995)
General description
102 kDa. Zgłoszono również dodatkowe izoformy o masie 59 i 73 kDa.
Rfx6 (czynnik regulacyjny X 6) jest czynnikiem transkrypcyjnym typu skrzydlatej helisy, który jest niezbędny do rozwoju i wydaje się być zlokalizowany wyłącznie w wysepkach trzustkowych. Został on powiązany z rozwojem endodermy, a w szczególności z różnicowaniem komórek wysepek. Ponieważ produkcja insuliny odbywa się w komórkach beta wysepek trzustkowych, Rfx6 może być stosowany klinicznie w leczeniu cukrzycy. Ostatnio stwierdzono, że funkcja Rfx6 zmienia się w czasie i ogranicza się do komórek endokrynnych na późniejszych etapach. Uważa się, że zespół Mitchell-Riley wynika z mutacji Rfx6.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu Rfx6.
Application
Przeciwciało anty-Rfx6 to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania Rfx6, znanego również jako białko wiążące DNA RFX6, czynnik regulatorowy X 6 i zostało zatwierdzone w IHC.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Transcription Factors
Transcription Factors
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka trzustki zarodka myszy
Tkanka trzustki zarodka myszy
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse embryo pancreas tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Rfx6 in mouse embryo pancreas tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Rfx6 in mouse embryo pancreas tissue.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?