Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZFP42(132625)
General description
Gen Rex-1 (Zfp-42), który koduje kwaśne białko palca cynkowego, ulega ekspresji na wysokim poziomie w embrionalnych komórkach macierzystych (ES) i komórkach teratokarcinoma F9. Promotor Rex-1 jest regulowany przez specyficznych członków rodziny oktamerów we wczesnych komórkach embrionalnych i jest zaangażowany w związaną z kwasem retinowym (RA) redukcję ekspresji. Rex-1 jest zaangażowany we właściwości samoodnowy komórek ES i może być zaangażowany w transkrypcyjną regulację szlaków sygnałowych pluripotencji. Rex-1 jest również zaangażowany w przeprogramowanie inaktywacji chromosomu X podczas nabywania pluripotencji i jest wymagany do skutecznego wydłużania TSIX, niekodującego RNA antysensownego dla XIST.
Zaobserwowano ~35 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego Rex-1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło Rex-1 w niezróżnicowanych ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych H9.
Wykryj Rex-1 za pomocą tego przeciwciała anty-Rex-1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i ICC.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Oczyszczona surowica poliklonalna królika w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Niezróżnicowane ludzkie zarodkowe komórki macierzyste H9.
Niezróżnicowane ludzkie zarodkowe komórki macierzyste H9.
Evaluated by Western Blotting in a undifferentiated H9 human embryonic stem cell lysate. Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rex-1 in undifferentiated H9 human embryonic stem cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?