Merck
ABE1010
Przeciwciało przeciwko homologowi białka chromobox 5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Chromobox protein homolog 5, Antigen p25, Heterochromatin protein 1 homolog alpha, HP1 alpha
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
gorilla (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX5(23468)
General description
Homolog białka chromobox 5, znany również jako antygen p25, homolog białka heterochromatyny 1 alfa (HP1 alfa) i kodowany przez nazwę genu CBX5 lub HP1A, jest składnikiem heterochromatyny, który rozpoznaje i wiąże ogony histonu H3 metylowane przy ′Lys-9′ (H3K9me), prowadząc do represji epigenetycznej. W przeciwieństwie do tego, homolog białka Chromobox 5 jest wykluczony z chromatyny, gdy ′Tyr-41′ histonu H3 (H3Y41ph) jest fosforylowany. Przypuszcza się, że CBX5 oddziałuje z receptorem lamin-B (LBR), co może przyczyniać się do asocjacji heterochromatyny z wewnętrzną błoną jądrową. Ostatnie badania wykazały, że CBX5 bierze udział w tworzeniu funkcjonalnego kinetochoru poprzez interakcję z białkami kompleksu MIS12. Heterochromatyna charakteryzuje się gęsto zwiniętą chromatyną, która generalnie replikuje się późno w fazie S, ma niską gęstość genów i zawiera duże bloki powtarzalnego DNA, które jest stosunkowo niedostępne dla odczynników modyfikujących DNA. W późnej fazie S p150 bezpośrednio wiąże się z białkami związanymi z heterochromatyną 1 (HP1α, HP1β i HP1γ). Gdy komórki przygotowują się do mitozy, CAF-1 p150 i niektóre HP1 stopniowo dysocjują z heterochromatyny, co zbiega się z fosforylacją histonu H3. Białka HP1 ponownie wiążą się z chromatyną pod koniec mitozy, gdy histon H3 ulega defosforylacji.
~23 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z BCP odpowiadający homologowi ludzkiego białka Chromobox 5.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,0 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło homolog białka Chromobox 5 w komórkach HeLa i A431.
Alexa Fluor™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Life Technologies.
To przeciwciało przeciwko homologowi białka Chromobox 5 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania homologu białka Chromobox 5.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Chromobox protein homolog 5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)