Merck
ABE1062
Przeciwciało przeciw monometylowemu histonowi H2A.Z (Lys 7)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H2A.Z, H2A/z
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, ICC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys 7)
Gene Information
human ... H2AFZ(3015)
General description
H2A.Z, znany również jako H2AFZ, jest wariantem histonu H2A, który jest wysoce konserwowany od drożdży do ludzi. Podobnie jak inne warianty histonów, H2A.Z jest kodowany przez unikalny gen, co skutkuje nieco odmiennym typem H2A o wyspecjalizowanych funkcjach. H2A.Z bierze udział w zagęszczaniu chromatyny poprzez stabilizację oktameru histonowego w nukleosomie. Promuje ekspresję genów poprzez tworzenie otwartej domeny chromatyny, która jest łatwiejsza do transkrypcji. H2A.Z jest nielosowo rozmieszczony w całym genomie, ukierunkowany głównie na pericentryczną heterochromatynę, ale wykluczony z nieaktywnego chromosomu X i nukleolu. H2A.Z jest związany zarówno z euchromatyną, jak i fakultatywną heterochromatyną. Metylacja DNA może wpływać na strukturę chromatyny i wpływać na wyciszanie genów poprzez wykluczenie H2A.Z i podobnie, H2A.Z chroni geny przed metylacją DNA. Zatem H2A.Z odgrywa rolę w regulacji wyciszania heterochromatyny i jest zaangażowany w kontrolę transkrypcji.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Blisko N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu monometylowemu histonowi H2A.Z (Lys 7) w pobliżu N-końca.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło monometylowy histon H2A.Z (Lys 7) w komórkach HeLa i NIH/3T3.
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło monometyl Histone H2A.Z (Lys 7) w peptydach histonowych z różnymi modyfikacjami.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało monometylowy histon H2A.Z (Lys 7) w 500 µg ekstraktu kwasu HeLa.
Anti-monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) jest przeciwciałem przeciwko monometylowemu histonowi H2A.Z (Lys 7) do stosowania w WB, ICC, DB, IP.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)