Przejdź do
ABE1302
Przeciwciało anty-Hec1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinetochore protein NDC80 homolog, Highly expressed in cancer protein, Kinetochore protein Hec1, HsHec1, Kinetochore-associated protein 2, Retinoblastoma-associated protein HEC, Hec1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
2040,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NDC80(10403)
General description
Białko HEC1 (highly expressed in cancer 1) jest niezbędnym składnikiem kompleksu białkowego NDC80 związanego z kinetochorem. Kompleks NDC80 jest wymagany do segregacji chromosomów i aktywności punktu kontrolnego wrzeciona. HEC1 jest niezbędny dla prawidłowej integralności kinetochoru i organizacji stabilnych miejsc wiązania mikrotubul w zewnętrznej płytce kinetochoru. HEC1 ulega ekspresji we wszystkich dzielących się komórkach i jest szczególnie wysoka w nowotworach. HEC1 lokalizuje się na kinetochorach od późnej profazy do anafazy, szczególnie na zewnętrznej płytce kinetochoru. HEC1 jest zwykle fosforylowany podczas fazy aktywnej w wielu miejscach, a fosforylacja wydaje się regulować powinowactwo wiązania kinetochoru z mikrotubulami podczas mitozy. Co więcej, ostatnie badania z wykorzystaniem małocząsteczkowych inhibitorów kinazy HEC1, Nek2, wykazały, że fosforylacja jest wymagana do prawidłowego funkcjonowania HEC1.
Zaobserwowano ~78 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region lokalizacji jądrowej
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi lokalizacji jądrowej ludzkiego Hec1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 1,0 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło Hec1 w komórkach HeLa.
Anti-Hec1 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Hec1 Antibody do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SK-OV-3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Hec1 in 10 µg of SK-OV-3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2702380HPA066330MABE1531
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 9G3.23, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 28-37, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
hamster, kangaroo rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)