Merck
ABE1304
Przeciwciało przeciw monometylowemu histonowi H3 (Lys4)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
DB, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histony to wysoce konserwatywne białka, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje te mogą zmieniać lokalną architekturę chromatyny lub rekrutować czynniki trans-działające, które rozpoznają określone modyfikacje histonów (hipoteza "kodu histonowego"). Histon H3 jest acetylowany na Lys14 przez Gcn5, a fosforylacja histonu H3 na Ser10 ułatwia acetylację Lys14 przez Gcn5 in vitro. Co więcej, Lys14 jest zaangażowany w remodeling chromatyny, a RSC4 (część kompleksu remodelującego chromatynę RSC) zawiera niezbędne tandemowe bromodomeny, które wymagają acetylacji H3 Lys14 do aktywacji genów.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego monometylowego histonu H3 (Lys4).
Application
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło monometyl Histone H3 (Lys4) w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało monometylowy histon H3 (Lys4) w 500 µg ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło monometylowy histon H3 (Lys4) w tkance jąder ludzkich i szczurzych.
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) to przeciwciało przeciwko monometyl Histone H3 (Lys4) do stosowania w WB, IP, IH, Dot Blot.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)