Przejdź do
ABE1330
Przeciwciało przeciwko białku wiążącemu FUSE 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Far upstream element-binding protein 1, FBP, FUSE-binding protein 1, DNA helicase V, hDH V
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
4
1850,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
feline (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUBP1(8880)
General description
Białko wiążące FUSE 1, znane również jako białko wiążące element dalekiego strumienia 1 FBP, białko wiążące FUSE 1, helikaza DNA V, hDH V i kodowane przez gen o nazwie FUBP1, reguluje ekspresję MYC poprzez wiązanie się z jednoniciowym elementem dalekiego strumienia (FUSE) przed promotorem MYC. FUSE może działać zarówno jako aktywator, jak i represor transkrypcji. Istnieją trzy znane białka wiążące FUSE (FBP1, FBP2 i FBP3). Wszystkie trzy należą do starożytnej rodziny jednoniciowych białek wiążących DNA. Białka te są wymagane do regulacji protoonkogenu c-myc i wykazano, że wiążą się z elementem bogatym w A/T (element far-ustream) zlokalizowanym 1,7 kb w górę promotora c-myc P2. Chociaż ich pierwotne sekwencje są blisko spokrewnione, geny FBP, FBP2 i FBP3 znajdują się na różnych chromosomach u myszy i ludzi. Uważa się, że białka wiążące FUSE są wielofunkcyjne. Oprócz regulacji transkrypcji c-myc (i prawdopodobnie innych celów), wykazano, że rodzina FBP wiąże różne RNA in vitro.
Zaobserwowano ~76 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Blisko N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu białku 1 wiążącemu FUSE w pobliżu N-końca.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło białko 1 wiążące FUSE w komórkach HeLa i A431.
To przeciwciało przeciwko białku wiążącemu FUSE 1 | ABE1330 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania białka wiążącego FUSE 1 | ABE1330.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FUSE-binding protein 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA006149SAB5702751P5992
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
description
clone M19, purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
-
Gene Information
human ... FUBP1(8880)
Gene Information
human ... FUBP1(8880)
Gene Information
human ... FUBP1(8880)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)