Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM4C(23081)
General description
Demetylaza 4C specyficzna dla lizyny (UniProt: Q9H3R0; znana również jako EC: 1.14.11.-; Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, GASC-1 protein, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Jumonji domain-containing protein 2C, Jmjd2c) jest kodowana przez gen KDM4C (znany również jako GASC1, JHDM3C, JMJD2C, KIAA0780) u człowieka (Gene ID: 23081). Jmjd2c jest wszechobecnie wyrażaną demetylazą histonową, która specyficznie demetyluje reszty Lys-9 i Lys-36 histonu H3. Wykazano, że demetyluje tylko trimetylowane H3 i nie wpływa na mono- i dimetylowane reszty. Nie demetyluje histonu Lys-4 lub Lys-27 histonu H3 ani Lys-20 histonu H4. Ludzki Jmjd2C zawiera jedną domenę jumonji N (aa 16-58), katalityczną domenę jumonji C (aa 144-310), dwa regiony palca cynkowego PHD (aa 689-865) i dwie domeny wiążące metylowane histony TUDOR (aa 877-991). Jmjd2c, wraz ze swoją bliską demetylazą Jmjd2b, odgrywa istotną rolę w samoodnowie embrionalnych komórek macierzystych (ESC) oraz w generowaniu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Wykazano, że pełna długość Jmjd2b i Jmjd2c przywraca normalny fenotyp wzrostu ESC, morfologię kolonii ESC, a także ekspresję SSEA-1. Jmjd2c wspomaga kompleks represyjny polycomb (PRC) w represji transkrypcji. Ulega nadekspresji w kilku rakach płaskonabłonkowych przełyku.
Zaobserwowano ~120 kDa; obliczono 119,98 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej specyficznej dla lizyny demetylazy 4C.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło specyficzną dla lizyny demetylazę 4C (JMJD2C) w 10 µg ekstraktu jądrowego C2C12 i HEK293.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło specyficzną dla lizyny demetylazę 4C (JMJD2C) w ludzkich migdałkach, ludzkim raku szyjki macicy i ludzkich tkankach raka wątroby.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło specyficzną dla lizyny demetylazę 4C (JMJD2C) w ludzkich migdałkach, ludzkim raku szyjki macicy i ludzkich tkankach raka wątroby.
Przeciwciało przeciwko specyficznej dla lizyny demetylazie 4C (JMJD2C), nr kat. ABE1409, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko specyficznej dla lizyny demetylazie 4C i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa specyficzną dla lizyny demetylazę 4C w wielu typach komórek ludzkich i mysich.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in BALB/3T3 clone A31 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?