Przejdź do
ABE1450
Mutant anty-histonowy H3.3 K36I
from rabbit
Synonim(y):
H3.3, H3.3 mutant K36I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
mutation (Lys36Ile)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Histon H3.3 (UniProt: P84243) jest kodowany przez gen H3F3A (znany również jako H3.3A, H3F3, PP781, H3F3B, H3.3B) (Gene ID: 3020) u człowieka. Jest to wysoce konserwatywna forma histonu H3, która zastępuje konwencjonalny H3 w szerokim zakresie nukleosomów w aktywnych genach. Histon H3.3 stanowi dominującą formę histonu H3 w nie dzielących się komórkach i jest włączany do chromatyny niezależnie od syntezy DNA. Histon H3.3 jest związany z aktywnie ekspresjonowanymi genami zarówno u zwierząt, jak i roślin. Jest on głównie wzbogacony w pobliżu miejsc zakończenia transkrypcji (TES) genów i pozytywnie związany z transkrypcją. Histon H3 zawiera główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon i jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Na przykład acetylacja na lizynie 10 (H3K9ac; początkowa metionina usunięta) osłabia metylację na arg9 (H3R8me2s), a acetylacja na lizynie 19 (H3K18ac) i lizynie 24 (H3K24ac) sprzyja metylacji na arg18 (H3R17me). Fosforylacja Ser11 (H3S10ph) przez kinazę Aurora B jest kluczowa dla kondensacji chromosomów i progresji cyklu komórkowego podczas mitozy i mejozy. Fosforylacja w Ser11 przez RPS6KA4 i RPS6KA5 jest ważna podczas interfazy, ponieważ umożliwia transkrypcję genów po stymulacji zewnętrznej, takiej jak mitogeny, stres, czynniki wzrostu lub promieniowanie UV i powoduje aktywację genów, takich jak c-Fos i c-Jun. Mutacje w histonie H3.3 są związane z wysokim odsetkiem złośliwych nowotworów mózgu u dzieci. Zmutowany histon H3.3 zaburza epigenetyczne modyfikacje potranslacyjne w pobliżu genów zaangażowanych w procesy nowotworowe i funkcjonowanie mózgu. Mutacje K36I w histonie H3 odnotowano w niezróżnicowanych nowotworach mięsaka u dzieci. Wykazano, że mutacja K36I hamuje metylację H3K36, co może prowadzić do wzrostu metylacji H3K27 w całym genomie, co prowadzi do redystrybucji kompleksu represyjnego polycomb 1 i de-represji jego genów docelowych w celu zablokowania różnicowania mezenchymalnego.
Zaobserwowano ~19 kDa; obliczono 15,33 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 8 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3.3 z mutacją K36I.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii specyficznie wykryło mutanta histonu H3.3 K36I w komórkach HEK293 transfekowanych mutantem H3.3 K36I, ale nie mutantem typu dzikiego lub K36M (dzięki uprzejmości dr Petera Lewisa z Uniwersytetu Rockefellera).
Anti-Histone H3.3 K36I Mutant, nr kat. ABE1450, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa mutanta histonu H3.3 (K36I) i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa zmutowaną formę K36I histonu H3.3 i nie reaguje z dzikim typem H3.3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells expressing Histone H3.3 K36I Mutant.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H3.3 K36I Mutant in HEK293 cells expressing Histone H3.3 K36I Mutant.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE419ABE403ABE1447
description
from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)