Merck
ABE171
Przeciwciało anty-MeCP2
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome), mental retardation, X-linked 16, MeCp-2 protein, mental retardation, X-linked 79, methyl-CpG-binding protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MECP2(4204)
General description
MeCp2 (białko wiążące metylo-CpG 2) wiąże metylowane sekwencje CpG w dwuniciowym DNA, powodując zahamowanie transkrypcji. Chociaż MeCp2 nie jest niezbędne w komórkach macierzystych, jest krytyczne dla rozwoju embrionalnego. Białko to wydaje się być szczególnie ważne dla dojrzałych komórek nerwowych, gdzie występuje w dużych ilościach. Białko MeCp2 jest prawdopodobnie zaangażowane w wyłączanie ("tłumienie" lub "wyciszanie") kilku innych genów. Zgodnie z tą rolą, mutacje MeCp2 są powiązane z zespołem Retta (RTT), postępującym zaburzeniem neurologicznym, które jest jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego u kobiet.
~75 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MeCp2.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta przez niezależne laboratorium w ChIP. (Thatcher, K., et al. (2005). Hum. Mol. Genet. 14(6): 785-797.)
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IP. (Thatcher, K., et al. (2005). Hum. Mol. Genet. 14(6): 785-797.)
Przeciwciało anty-MeCP2 to poliklonalne przeciwciało kurze do wykrywania MeCP2, znanego również jako białko wiążące metyl CpG 2 (zespół Retta), upośledzenie umysłowe X-linked 16 i zostało zatwierdzone w WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Oczyszczony poliklonalny kurczak w buforze z 0,05% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy SH-SY5Y
Evaluated by Western Blot in SH-SY5Y nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MeCp2 on 10 µg of SH-SY5Y nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)