Merck
ABE1795
Anti-PAXX
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko PAXX, paralog XRCC4 i XLF, małe białko podobne do XRCC4, C9orf142
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAXX(286257)
General description
Białko PAXX (UniProt: 9BUH6; znane również jako Paralog of XRCC4 i XLF, XRCC4-like small protein) jest kodowane przez gen C9orf142 (znany również jako PAXX, XLS) (Gene ID: 286257) u człowieka. PAXX jest nowszym członkiem nadrodziny XRCC4, który głównie lokalizuje się w jądrze i wykazano, że gromadzi się w miejscach uszkodzeń DNA generowanych przez mikroradiację laserową. Bierze udział w niehomologicznym łączeniu końców (NHEJ), głównym szlaku naprawy dwuniciowych pęknięć w DNA i może działać jako rusztowanie wymagane do stabilizacji heterodimeru Ku, złożonego z XRCC5/Ku80 i XRCC6/Ku70, w miejscach pęknięcia dwuniciowego, gdzie promuje montaż i / lub stabilność maszynerii NHEJ. Reszty PAXX 1-113 tworzą domenę głowową, która jest strukturalnie spokrewniona z domenami XRCC4, XLF i SAS6. Po niej następuje 31-aminokwasowa helisa, tworząca zwiniętą cewkę z drugim protomerem, tworząc homodimer PAXX. Opisano dwie izoformy PAXX, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Ochi, T., et al. (2015). Science 347(6218); 185-188).
Zaobserwowano ~22 kDa; obliczono 21,64 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Peptyd liniowy sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z regionu C-końca ludzkiego białka PAXX.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PAXX w ludzkich tkankach raka prostaty, migdałków i szyjki macicy.
Anti-PAXX, nr kat. Nr ABE1795, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko PAXX (C9orf142) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko PAXX. Jego celem jest epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końca.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PAXX in HeLa cell nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)