Przejdź do
ABE1950
Przeciwciało anty-DBC1
from rabbit
Synonim(y):
Cell cycle and apoptosis regulator protein 2, Cell division cycle and apoptosis regulator protein 2, DBIRD complex subunit KIAA1967, Deleted in breast cancer gene 1 protein, DBC-1, DBC.1, p30 DBC, DBC1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCAR2(57805)
General description
Białko regulatorowe cyklu komórkowego i apoptozy 2 (UniProt Q8N163; znane również jako białko regulatorowe cyklu komórkowego i apoptozy 2, DBC-1, DBC.1, podjednostka kompleksu DBIRD KIAA1967, usunięte w raku piersi 1, p30 DBC, białko p30 DBC) jest kodowane przez gen CCAR2 (znany również jako DBC1, KIAA1967, NET35) (identyfikator genu 57805) u człowieka. Usunięte w genie raka piersi białko 1 (DBC1) jest białkiem jądrowym zaangażowanym w regulację funkcji receptorów jądrowych (NR), w tym receptora androgenowego (AR) i receptora estrogenowego (ER) alfa i beta. DBC1 stabilizuje interakcję między czynnikiem transkrypcyjnym I promotora owalbuminy kurczaka (COUP-TFI) a NCoR poprzez bezpośrednie oddziaływanie z obydwoma białkami. DBC1 oddziałuje również z czynnikiem interakcji kompleksu NR (NRC)-1 w celu napędzania regulacji transkrypcji NR. Zależne od kaspaz przetwarzanie DBC1 promuje apoptozę, a pozbawienie DBC1 negatywnie reguluje apoptozę zależną od p53 poprzez specyficzne hamowanie SIRT1. Wykazano, że N-terimus DBC1 oddziałuje z C-końcową domeną BRCT BRCA1, a ekspresja DBC1 hamuje pośredniczoną przez BRCA1 transaktywację promotora SIRT1. DBC1 jest również negatywnym regulatorem funkcji aktywacji transkrypcji zależnej od ligandu ERbeta. Białko DBC1 kodowane przez gen CCAR2 nie jest tym samym białkiem, co białko kodowane przez gen BRINP1, które również występuje pod tym samym akronimem DBC1 dla "Deleted in bladder cancer protein 1".
~130 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu DBC1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła DBC1 w lizacie komórek HeLa (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła DBC1 w lizacie komórek MDA-MB-231 (Koyama, S., et al. (2010). BBRC. 392:357-362).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała DBC1 w lizacie komórek HeLa (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła DBC1 w komórkach MCF7 (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła DBC1 w komórkach MCF7 i T47D (Koyama, S., et al. (2010). BBRC. 392:357-362).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła DBC1 w nabłonku przewodowym i regionach tłuszczowych wycinków ludzkiej tkanki piersi (Hiraike, H., et al. (2010). British Journal of Cancer. 102:1061-1067).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła DBC1 w tkance ludzkiego raka piersi (Hiraike, H., et al. (2011). Experimental and Therapeutic Medicane. 2:1105-1109).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie DBC1 w regionie promotora genu SIRT1 (1354-1902), o którym wiadomo, że jest celem BRCA1 (Hiraike, H., et al. (2010). Br. J. Cancer. 102(6):1061-1067).
Wykryj DBC1 za pomocą tego przeciwciała anty-DBC1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji, immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że reaguje z obiema splicowanymi izoformami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MCF7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DBC1 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)