Przejdź do
ABE206
Przeciwciało anty-MLL2 (C-Term)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase 2D, Lysine N-methyltransferase 2D, ALL1-related protein, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2D(8085)
General description
MLL2, znana również jako N-metylotransferaza histonowo-lizynowa 2D lub N-metylotransferaza lizynowa 2D lub białko związane z ALL1 lub białko białaczki szpikowej / limfoidalnej lub mieszanej linii 2 i kodowana przez gen KMT2D/ALR/MLL2/MLL4, jest metylotransferazą histonową, która metyluje Lys-4 histonu H3, tworząc H3K4me. H3K4me stanowi specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcji i na przykład w funkcji receptora estrogenu, gdzie MLL2 działa jako koaktywator receptora estrogenu poprzez rekrutację przez ESR1, aktywując w ten sposób transkrypcję. MLL2 jest również składnikiem kompleksu ASCOM/Mll2/3, który odgrywa ważną rolę podczas rozwoju, szczególnie w limfomagenezie. MLL2 jest zlokalizowana w jądrze komórkowym. MLL2 ulega ekspresji w większości tkanek embrionalnych i dorosłych. Defekty MLL2 są związane z zespołem Kabuki, wrodzonym zespołem upośledzenia umysłowego z dodatkowymi cechami, w tym karłowatością postnatalną, deformacjami twarzy i kości. Defekty są również związane z medulloblastoma, wysoce złośliwym pierwotnym guzem mózgu.
~75 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego MLL2 (C-końcowy).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MLL2 (C-term) w ludzkiej tkance raka piersi.
Wykryj MLL2 (C-Term) za pomocą tego przeciwciała Anti-MLL2 (C-Term) zatwierdzonego do stosowania w western blotting i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MLL2 (C-term) in 10 µg of human testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)