Merck
ABE2695
Anti-eIF-4E
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Eukaryotic translation initiation factor 4E, eIF4E, eIF-4F 25 kDa subunit, mRNA cap-binding protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EIF4E(1977)
General description
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E (UniProt: P06730; znany również jako eIF-4E, eIF4E, podjednostka eIF-4F 25 kDa, białko wiążące czapeczkę mRNA) jest kodowany przez gen EIF4E (znany również jako EIF4EL1, EIF4F) (Gene ID: 1977) u człowieka. elF-4E jest czynnikiem cytoplazmatycznym, który rozpoznaje i wiąże czapeczkę mRNA zawierającą 7-metyloguanozynę podczas wczesnego etapu inicjacji syntezy białek i ułatwia wiązanie rybosomów poprzez indukowanie odwijania drugorzędowych struktur mRNA. Jest składnikiem kompleksu CYFIP1-EIF4E-FMR1, który wiąże się z czapeczką mRNA i pośredniczy w represji translacji. W kompleksie CYFIP1-EIF4E-FMR1. Opisano trzy izoformy elf-4E, które są generowane przez alternatywny splicing. Elf-4E zawiera cztery regiony wiążące czapeczki mRNA zawierające 7-metyloguanozynę i trzy regiony wiążące EIF4EBP1/2/3. Wykazano, że hipofosforylowane EIF4EBP1, EIF4EBP2 i EIF4EBP3 konkurują z EIF4G1/EIF4G3 o interakcję z elF-4E. Fosforylacja ElF4EBP1 przez stymulowaną insuliną kinazę MAP (MAPK1 i MAPK3) powoduje dysocjację kompleksu i umożliwia wiązanie EIF4G1/EIF4G3, co skutkuje inicjacją translacji. Mutacje w genie ElF4E zostały powiązane z autyzmem z upośledzeniem interakcji społecznych i komunikacji oraz nieprawidłowościami rozwojowymi.
Zaobserwowano ~31 kDa; obliczono 25,10 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E.
Application
Analiza Western Blotting: 0,9 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło eIF-4E w 10 µg lizatu komórek PC12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100-500 z reprezentatywnej partii wykryło eIF-4E w liniach komórkowych HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Anti-eIF-4E, nr kat. ABE2695, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi 4E inicjacji translacji eukariotycznej i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E w komórkach ludzkich, mysich i szczurzych. celuje w epitop z 14 aminokwasami z regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected eIF-4E in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)