Merck
ABE335
Przeciwciało anty-FXL2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Forkhead box protein L2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Białko skrzynki widełkowej L2 (FOXL2) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który ulega ekspresji w rozwijających się gonadach i komórkach ziarnistych dojrzałego jajnika. Odgrywa rolę w hamowaniu rozwoju jąder oraz ułatwianiu różnicowania i utrzymania jajnika. Mutacje w genie FOXL2 powodują zespół blepharophimosis ptosis epicanthus inversus (BPES), który charakteryzuje się wadami twarzoczaszki i przedwczesną niewydolnością jajników. FOXL2 jest również zaangażowany w rozwój guzów komórek ziarnistych jajnika.
~50 kDa. W niektórych lizatach może pojawić się niescharakteryzowane pasmo o masie ~25 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 39 kDa, jednak FOXL2 wykazano jako pasmo ~50 kDa w western blotach (Marongiu, M., et al. (2010). PLOS One. 5(3):1-9).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu FOXL2.
Application
To przeciwciało anty-FOXL2 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania FOXL2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Kurczak (77% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzka przysadka mózgowa
Evaluated by Western Blot in human pituitary tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FOXL2 in 10 µg of human pituitary tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)