Merck
ABE344
Anty-acetyl MLL1 (KMT2A) (Lys 1130/1133)
from rabbit
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase 2A, EC: 2.1.1.43, Lysine N-methyltransferase 2A, ALL-1, CXXC-type zinc finger protein 7, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 1, Trithorax-like protein, Zinc fin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
acetylation (Lys1130/Lys1133)
Gene Information
human ... KMT2A(4297)
General description
431,76 kDa obliczone.
N-metylotransferaza histonowo-lizynowa 2A (UniProt: Q03164; znana również jako EC: 2.1.1.43, N-metylotransferaza lizyny 2A, ALL-1, białko palca cynkowego typu CXXC 7, białaczka szpikowa / limfoidalna lub mieszana, białko białaczki szpikowej / limfoidalnej lub mieszanej 1, MLL1, białko podobne do Trithorax, białko palca cynkowego HRX) jest kodowany przez gen KMT2A (znany również jako ALL1, CXXC7, HRX, HTRX, MLL, MLL1, TRX1) u ludzi (identyfikator genu: 4297). Ulega ekspresji w sercu, płucach i mózgu oraz w limfocytach T i B i odgrywa istotną rolę we wczesnym rozwoju i hematopoezie. Proteolityczne rozszczepienie MLL1 przez Taspazę 1 (TASP1) generuje N-końcowy produkt rozszczepienia o masie 320 kDa i C-końcowy produkt o masie 180 kDa. Podjednostka katalityczna kompleksu MLL1/MLL, kompleksu wielobiałkowego, który pośredniczy zarówno w metylacji lizyny 4 histonu H3 (H3K4me), jak i acetylacji lizyny 16 histonu H4 (H4K16ac). W kompleksie MLL1/MLL specyficznie pośredniczy w H3K4me, specyficznym znaczniku dla epigenetycznej aktywacji transkrypcyjnej. MLL1 sama wykazuje słabą aktywność metylotransferazy i wymaga innych składników kompleksu MLL1/MLL, aby uzyskać pełną aktywność metylotransferazy. Nie wykazuje żadnej aktywności wobec histonu H3 fosforylowanego na treoninie 3 i mniejszej aktywności wobec histonu H3 dimetylowanego na argininie 8 lub lizynie 9. Ma jednak wyższą aktywność wobec H3 acetylowanego na lizynie 9. Wykazano, że MLL1 jest wymagany do aktywacji transkrypcyjnej HOXA9 i promuje apoptozę indukowaną przez PPP1R15A. MLL1 koordynuje rekrutację kompleksów aktywatora CLOCK BMAL1 do chromatyny, co jest związane z cykliczną trimetylacją histonu H3 lizyny 4 (H3K4) w promotorach okołodobowych. MLL1 odgrywa również kluczową rolę w kontroli ekspresji genów okołodobowych i jest niezbędny do aktywacji transkrypcji, w której pośredniczy heterodimer CLOCK-ARNTL/BMAL1. (Ref.: Aguilar-Arnal, L., et al. (2015). Nat. Struct. Mol. Biol. 22(4); 312-318).
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom otaczającym acetylowane lizyny 1130 i 1133 z N-końcowej połowy ludzkiej N-metylotransferazy histonowo-lizynowej 2A.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Acetyl MLL1 (KMT2A) (Lys 1130/1133) w aplikacjach Western Blotting (Aquilar-Arnal, L., et. al. (2015). Nat Struct Mol Biol. 22(4):312-8).
Analiza inhibicji peptydowej: Reprezentatywna partia została użyta z acetylowanym peptydem (peptydem Ag) i peptydem kontrolnym do analizy bloku peptydowego. (Dzięki uprzejmości dr Loreny Aguilar-Arnal)
Anti-Acetyl MLL1 (KMT2A) (Lys 1130/1133), nr kat. ABE344, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko N-metylotransferazie histonowo-lizynowej 2A (MLL1) acetylowanej na lizynie 1130/1133 i zostało przetestowane do stosowania w testach Dot Blot, Peptide Inhibition Assay i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ludzką N-metylotransferazę histonowo-lizynową 2A acetylowaną na lizynie 1130 i 1133.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl, z 0,05% azydkiem sodu bez glicerolu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Dot Blot with Acetylated peptide (Ag peptide) and Control peptide.
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Acetyl MLL1 (KMT2A) peptide acetylated on Lysine 1130/1133, but did not dectect the control peptide.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)