Merck
ABE365
Przeciwciało anty-LSD1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Lysine-specific histone demethylase 1A, BRAF35-HDAC complex protein BHC110, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM1A(23028)
General description
LSD1 (demetylaza specyficzna dla lizyny 1), znana również jako BHC110, jest demetylazą histonową, która specyficznie demetyluje lizę 4 histonu H3, specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcyjnej, działając w ten sposób jako korepresor. LSD1 działa poprzez utlenianie substratu przez FAD w celu wygenerowania odpowiedniej iminy, która jest następnie hydrolizowana. LSD1 demetyluje zarówno mono-, jak i trimetylowaną Lys4 histonu H3 i może odgrywać rolę w represji genów neuronalnych. Sam nie jest w stanie demetylować H3 Lys4 na nukleosomach i wymaga obecności RCOR1/CoREST, aby osiągnąć taką aktywność. LSD1 może również demetylować Lys9 histonu H3, specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji, prowadząc w ten sposób do derepresji genów docelowych receptora androgenowego.
Zaobserwowano ~110 kDa. Uniprot opisuje dwie izoformy o masie ~92 kDa i ~95 kDa z powodu alternatywnego splicingu.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane histydyną odpowiadające pełnej długości LSD1.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało LSD1 w 0,5 mg ekstraktu jądrowego HeLa.
Użyj przeciwciała anty-LSD1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, IP do wykrywania LSD1 znanego również jako specyficzna dla lizyny demetylaza histonowa 1A, białko kompleksu BRAF35-HDAC BHC110.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje LSD1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected LSD1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE545
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)