Merck
ABE375
Przeciwciało anty-acetylo-fosfo-histonowe H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
DB, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation ((pLys26/pLys9), (pSer27/pSer10))
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histony to białka jądrowe, które tworzą oktameryczne struktury, które wiążą DNA, tworząc jednostki chromatyny zwane nukleosomami. Rodzina histonów H1, H2A, H2B, H3 i H4 odgrywa kluczową rolę w regulacji genów. Histony przechodzą szereg modyfikacji potranslacyjnych (PTM) w odpowiedzi na różne bodźce, w tym fosforylację reszt serynowych i treoninowych oraz metylację reszt lizynowych. Modyfikacje PTM powodują zmiany konfiguracyjne w białkach histonowych, które mogą indukować przebudowę nukleosomów i odsłaniać lub ukrywać sekwencje DNA przed kompleksami transkrypcyjnymi, w zależności od kontekstu komórkowego. Często jest to wzór różnych modyfikacji na kilku resztach histonowych, które zmieniają chromatynę, a nie modyfikacja pojedynczych reszt. Zaobserwowano, że histon H3 tworzy rdzeń oktamerycznej struktury, która jest wymagana do pakowania DNA w nukleosomy, najbardziej podstawowy poziom układu chromatyny. Histon H1.4 jest jednym z czterech wariantów histonu H1 (H1.2-H1.5), które można znaleźć w komórkach somatycznych. Histony H1 mogą funkcjonować jako białka łącznikowe wiążące DNA poprzez swoją domenę GH i umożliwiające owijanie DNA wokół podstawowej struktury nukleosomalnej utworzonej z asocjacji H2A, H2B, H3 i H4.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego histonu H3 acetylowanego w Lys9 i fosforylowanego w Ser10.
Application
Analiza Dot Blot (specyficzność): Reprezentatywna partia wykryła histon H1.4 acetylowany w Lys26 i histon H3 acetylowany w Lys9. To przeciwciało wykrywało również histon H1.4 acetylowany w Lys26 i fosforylowany w Ser27 oraz histon H3 acetylowany w Lys9 i fosforylowany w Ser10.
Analiza immunoprecypitacji: 1 µg z reprezentatywnej partii poddano immunoprecypitacji acetylo-fosfohistonów H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) w 500 µl ekstraktu kwasu HeLa poddanego działaniu kolcemidu.
To przeciwciało anty-acetylo-fosfo-histonowe H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) zostało zatwierdzone do stosowania w Dot Blot, IP do wykrywania acetylo-fosfo-histonowego H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że wykazuje szeroką reaktywność gatunkową.
Swoistość została oceniona za pomocą analizy dot blot względem panelu peptydów odpowiadających różnym miejscom modyfikacji histonów. Ze względu na zachowanie motywu ARKS, przeciwciało to rozpoznaje N-końcowy fragment histonu H1.4 acetylowany w Lys26 i fosforylowany w Ser27, a także histon H3 acetylowany w Lys9 i fosforylowany w Ser10. Ponadto przeciwciało to rozpoznaje N-koniec histonu H1.4 acetylowanego w Lys26 i histonu H3 acetylowanego w Lys9. Analiza specyficzności dot blot nie wykryła żadnej reaktywności krzyżowej z acetylowaną Lys27 histonu H3.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Nietraktowany i traktowany maślanem sodu ekstrakt kwasu HeLa i rekombinowane białko histonu H3
Evaluated by Western Blot in untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract and in recombinant Histone H3 protein.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl-phospho Histone H3 (Lys9/Ser10) in 10 µg of untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract. Note that acetyl-phospho Histone H1.4 Lys27/Ser27 is not present in acid extracts and thus not detected in this blot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)