Merck
ABE425
Przeciwciało anty-Jarid2
serum, from rabbit
Synonim(y):
Protein Jumonji, Jumonji, ARID domain-containing protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Jarid2(16468)
General description
Białko Jumonji (Jarid2), znane również jako białko 2 zawierające domenę Jumonji/ARID i kodowane przez nazwę genu Jarid2, jest członkiem rodziny JARID2. Jarid 2 jest regulatorem kompleksów metylotransferaz histonowych, a zatem odgrywa istotną rolę w rozwoju embrionalnym, w tym w rozwoju serca i wątroby, procesie fuzji cewy nerwowej i hematopoezy. Ostatnie badania wykazały, że Jarid 2 moduluje aktywność metylotransferazy histonowej i promuje rekrutację kompleksów metylotransferazy histonowej do ich genów docelowych. Jarid 2 nie wykazuje jednak aktywności demetylazy histonów. Jarid 2 wiąże DNA i pośredniczy w rekrutacji kompleksu PRC2 do genów docelowych w embrionalnych komórkach macierzystych. W zarodkowych komórkach macierzystych Jarid 2 wiąże się z kompleksem PRC2 i hamuje trimetylację ′Lys-27′ histonu H3 (H3K27me3) przez kompleks PRC2, odgrywając tym samym kluczową rolę w różnicowaniu zarodkowych komórek macierzystych i prawidłowym rozwoju. W komórkach serca Jarid 2 jest wymagany do tłumienia ekspresji cykliny-D1 (CCND1) poprzez aktywację metylacji ′Lys-9′ histonu H3 (H3K9me) przez metylotransferazy histonowe GLP1/EHMT1 i G9a/EHMT2. Sugeruje się, że Jarid 2 działa jako represor transkrypcji ANF poprzez interakcję z GATA4 i NKX2-5. Ponadto Jarid 2 może uczestniczyć w negatywnej regulacji sygnalizacji proliferacji komórek.
~57 kDa obserwowane z rekombinowanego białka.
Endogenne białko Jarid2 ma obliczoną masę cząsteczkową 137 kDa
W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu Jarid2.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła Jarid2 w ekstraktach zarodków myszy w E12.5.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała immunoprecypitowała Jarid2 z lizatów transfekowanych komórek HEK293 (Mysliwiec, M.R., et al. (2007) FEBS. 581(14):2633-2640).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP-chip): Reprezentatywna partia tego przeciwciała immunoprecypitowała Jarid2 przy użyciu chromatyny z lizatu tkanki serca myszy E17.5 przy użyciu ChIP-chip (Mysliwiec, M.R., et al. (2011) JBC. 287(2):1235-1241).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła Jarid2 w wycinkach tkanki serca myszy E17.5 (Mysliwiec, M.R., et al. (2011) JBC. 287(2):1235-1241).
Anti-Jarid2 to przeciwciało przeciwko Jarid2 do stosowania w WB, ChIP, IH.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting using recombinant protein GST-Jarid2 (aa529-798).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected 0.2 µg of recombinant protein GST-Jarid2 (aa529-798).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)