Merck
ABE491
Przeciwciało przeciw N-metylotransferazie histonowo-lizynowej NSD3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase NSD3, Nuclear SET domain-containing protein 3, Protein whistle, WHSC1-like 1 isoform 9 with methyltransferase activity to lysine, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1-like protein 1, WHSC1-like protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WHSC1L1(54904)
General description
N-metylotransferaza histon-lizyna NSD3, znana również jako białko 3 zawierające domenę Nuclear SET, białko whistle, WHSC1-like 1 izoforma 9 z aktywnością metylotransferazy do lizyny lub białko 1 podobne do białka 1 zespołu Wolfa-Hirschhorna (WHSC1-like protein 1) i kodowana przez gen WHSC1L1/NSD3, jest metylazą histonową, która preferencyjnie metyluje Lys-4 i Lys-27 histonu H3. Metylacja Lys-4 jest generalnie specyficznym znacznikiem aktywacji transkrypcji, podczas gdy metylacja Lys-27 jest znacznikiem represji transkrypcji. NSD3 wykazuje wysoką ekspresję w wielu tkankach, w tym w mózgu, sercu i mięśniach szkieletowych. Nadekspresja NSD3 jest związana z niektórymi formami raka płuc, a także niektórymi innymi nowotworami. NSD3 ułatwia również ekspresję wielu innych genów ważnych w progresji raka, takich jak Brd4. Brd4 poprzez swoją domenę zewnątrzkomórkową oddziałuje z NSD3, który reguluje transkrypcję poprzez modyfikację mikrośrodowiska chromatyny w genach docelowych Brd4.
Zaobserwowano ~180 kDa, ~160 kDa, ~90 kDa i ~70 kDa. Uniprot opisuje cztery izoformy o masie 162 kDa (izoforma 1), 156 kDa (izoforma 2), 73 kDa (izoforma 3) i izoforma 4 (155 kDa). Wiadomo, że białko to jest acetylowane i fosforylowane i może być obserwowane przy wyższych masach cząsteczkowych. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi w pobliżu N-końca ludzkiej N-metylotransferazy histon-lys NSD3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło N-metylotransferazę Histone-lys NSD3 w tkankach ludzkiego i mysiego móżdżku.
Wykryj N-metylotransferazę histonowo-lizynową NSD3 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała przeciw N-metylotransferazie histonowo-lizynowej NSD3 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że to przeciwciało będzie reagować krzyżowo z izofomerami 1, 2 i 4 w oparciu o projekt immunogenu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in BALB/3T3 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone-lys N-methyltransferase NSD3 in 10 µg of BALB/3T3 nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)