Merck
ABE553
Przeciwciało anty-CREB-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1, CREB-1, cAMP-responsive element-binding protein 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
Białko CREB (Cyclic AMP-responsive element-binding protein) jest czynnikiem transkrypcyjnym beta ZIP, który aktywuje geny docelowe poprzez elementy odpowiedzi cAMP. CREB jest w stanie przekazywać sygnały z wielu bodźców fizjologicznych, co skutkuje regulacją szerokiego zakresu odpowiedzi komórkowych. Chociaż CREB ulega ekspresji w wielu tkankach, odgrywa dużą rolę regulacyjną w układzie nerwowym. Uważa się, że CREB odgrywa kluczową rolę w promowaniu przeżycia neuronów, proliferacji prekursorów, wzrostu neurytów i różnicowania neuronów w niektórych populacjach neuronów. Dodatkowo, sygnalizacja CREB jest zaangażowana w uczenie się i pamięć u kilku organizmów. CREB jest w stanie selektywnie aktywować liczne geny niższego rzędu poprzez interakcje z różnymi partnerami dimeryzacji. CREB jest aktywowany przez fosforylację na Ser133 przez różne szlaki sygnałowe, w tym Erk, Ca2+ i sygnalizację stresu. Niektóre z kinaz zaangażowanych w fosforylację CREB przy Ser133 to p90RSK, MSK, CaMKIV i MAPKAPK-2.
Zaobserwowano ~51 kDa. W niektórych lizatach komórkowych zaobserwowano dublet o masie 48 kDa (Rutberg, S. E., et al. (1999). Oncogene. 18(8):1569-1579.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego CREB-1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CREB-1 w komórkach PC-12.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła CREB-1 w komórkach HEK293T.
Wykryj CREB za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-CREB-1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i ICC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec CREB-1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CREB-1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-218
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)