Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TSLP(85480)
General description
Limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) została niedawno zidentyfikowana jako ważny czynnik zdolny do napędzania dojrzewania i aktywacji komórek dendrytycznych. TSLP jest cytokiną o wiązce czterech helis, która ulega ekspresji głównie przez komórki nabłonka barierowego i jest silnym aktywatorem kilku typów komórek, takich jak mieloidalne komórki dendrytyczne. TSLP bierze udział w pozytywnej selekcji limfocytów T regulatorowych, utrzymaniu homeostazy obwodowych limfocytów T CD4+ oraz indukcji reakcji alergicznej, w której pośredniczą limfocyty T CD4+. TSLP jest również zdolny do wspierania wzrostu płodowych komórek progenitorowych wątroby i dorosłych komórek B oraz ich różnicowania do IgM-dodatniego etapu rozwoju komórek B. TSLP ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w sercu, wątrobie i prostacie.
~18 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TSLP w pobliżu C-końca.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło TSLP w ludzkiej tkance prostaty.
Wykryj TSLP za pomocą tego przeciwciała anty-TSLP zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TSLP in 10 µg of human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TSLP in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-TSLP
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?