Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFIH1(64135)
General description
Melanoma differentiation-associated protein 5 (MDA5), znane również jako Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1 (IFIH1) jest członkiem rodziny helikaz (podrodzina RLR). MDA5 odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu różnych składników wirusowych i wyzwala odpowiedzi przeciwwirusowe. Stymulowany przez dsRNA, MDA5 rekrutuje białko adaptorowe VISA, powodując aktywację IRF-3 i NF-κB. MDA5 ulega powszechnej ekspresji na niskich poziomach, z ledwo wykrywalnymi poziomami występującymi w jądrach i płucach. Mutacje w MDA5 są związane z cukrzycą insulinozależną typu 19.
Zaobserwowano ~117 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego MDA5.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MDA5 w lizacie ludzkiej tkanki węzłów chłonnych.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło MDA5 w ludzkich komórkach węzłów chłonnych.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło MDA5 w ludzkich komórkach węzłów chłonnych.
Wykryj białko 5 związane z różnicowaniem czerniaka za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-MDA5 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC (parafina) i immunofluorescencji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec MDA5.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Daudi
Lizat komórek Daudi
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MDA5 in 15 µg of Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MDA5 in 15 µg of Daudi cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABF198
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?