Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC29A1(2030)
General description
Equilibrative Nucleoside Transporter 1 (ENT1), znany również jako Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter, Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter, Nucleoside transporter, es-type, lub Solute carrier family 29 member 1, i kodowany przez gen SLC29A1/ENT1, jest transportowym białkiem błonowym, które jest odpowiedzialne za pośredniczenie w transporcie cząsteczek nukleozydów do i z komórek. Transportery nukleozydów są niezbędne do syntezy nukleotydów w komórkach, w których brakuje szlaków syntezy nukleozydów de novo, a także są niezbędne do wychwytu cytotoksycznych nukleozydów stosowanych w chemioterapii nowotworów i wirusów. ENT1 jest zlokalizowany przestrzennie w podstawno-bocznych błonach komórkowych i ulega ekspresji w wielu narządach, w tym w sercu, mózgu, gruczołach sutkowych, wątrobie i śledzionie. Jest regulowany w komórkach nowotworowych, ale jest także celem przeciwnowotworowym, ponieważ jest wrażliwy na leki chemioterapeutyczne dipirydamol i dilazep.
~50 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie cytoplazmatycznej ludzkiego Equilibrative Nucleoside Transporter 1. Immunogen jest w 80% identyczny z mysim i szczurzym ENT1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500-2,000 z reprezentatywnej partii wykryło Equilibrative Nucleoside Transporter 1 w ludzkim móżdżku, ludzkim raku piersi i ludzkiej tkance kory mózgowej.
To przeciwciało przeciwko ekwilibracyjnemu transporterowi nukleozydów 1 zostało zatwierdzone do stosowania w western blottingu i IHC (parafina) do wykrywania ekwilibracyjnego transportera nukleozydów 1.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Equilibrative Nucleoside Transporter 1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Equilibrative Nucleoside Transporter 1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB15267
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?