Przejdź do
ABS1645
Białko 6 modyfikujące anty-chromatynę
from rabbit
Synonim(y):
Chromatin-modifying protein 6, Charged multivesicular body protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, monkey
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHMP6(79643)
General description
Naładowane białko ciała wielopęcherzykowego 6 (UniProt: Q96FZ7; znane również jako Chromatin-modifying protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20, CHMP6) jest kodowane przez gen CHMP6 (znany również jako VPS20) (Gene ID: 79643) u człowieka. CHMP6 jest ludzkim ortologiem drożdżowego Vps (wakuolarnego sortowania białek) 20, składnika ESCRT (kompleksu sortowania endosomalnego wymaganego do transportu)-III. Różne ortologi CHMP6 w organizmach od drożdży po ludzi zawierają sekwencję konsensusową N-myristoylacji na każdym N-końcu. CHMP6 jest białkiem ulegającym wszechobecnej ekspresji, które ma kwaśny C-koniec i zasadowy N-koniec, które sprawiają, że białko jest w zamkniętej, rozpuszczalnej i nieaktywnej konformacji poprzez auto-inhibicyjną interakcję wewnątrzcząsteczkową. Otwarta i aktywna konformacja, która umożliwia wiązanie błonowe i oligomeryzację, jest osiągana poprzez interakcję z innymi komórkowymi partnerami wiążącymi, prawdopodobnie w tym innymi składnikami ESCRT. CHMP6 jest prawdopodobnym głównym składnikiem kompleksu transportu III (ESCRT-III), który jest zaangażowany w tworzenie ciał wielopęcherzykowych (MVB) i sortowanie białek ładunku endosomalnego do MVB. MVB zawierają pęcherzyki wewnątrz światła, które są generowane przez inwaginację i rozszczepienie błony granicznej endosomu i w większości są dostarczane do lizosomów umożliwiających degradację białek błonowych.
Zaobserwowano ~32 kDa; obliczono 23,48 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Pełnej długości rekombinowane ludzkie białko modyfikujące chromatynę 6 znakowane GST.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko modyfikujące chromatynę 6 w komórkach Cos-7 (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko 6 modyfikujące chromatynę w lizacie komórek HEK293 (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Anti-Chromatin-Modifying Protein 6, nr kat. ABS1645, jest króliczym przeciwciałem polikonalnym, które służy do wykrywania białka 6 modyfikującego chromatynę i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa białko modyfikujące chromatynę 6 (CHMP6) w komórkach ludzkich i małpich.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)