Przejdź do
ABS2183M
Czynnik antykoagulacyjny VIIa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Coagulation factor VII, EC: 3.4.21.21, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
Aby zapytać o ten produkt ABS2183M, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F7(2155)
General description
Czynnik krzepnięcia VII (UniProt: P08709; znany również jako EC: 3.4.21.21, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA) jest kodowany przez gen F7 (Gene ID: 2155) u człowieka. Czynnik krzepnięcia VII jest członkiem rodziny peptydaz S1, która inicjuje zewnątrzpochodny szlak krzepnięcia krwi. Jest to proteaza serynowa, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-20) i propeptydem (aa 21-60) i krąży we krwi w postaci zymogenu. Dojrzała forma jest heterodimerem lekkiego i ciężkiego łańcucha. Jest to proteaza zależna od witaminy K, która wiąże się z wapniem po enzymatycznej karboksylacji niektórych reszt glutaminianowych. Czynnik VII jest przekształcany w czynnik VIIa przez działanie czynnika Xa, czynnika XIIa, czynnika IXa lub trombiny w wyniku niewielkiej proteolizy. W obecności czynnika tkankowego i jonów wapnia, czynnik VIIa przekształca czynnik X w czynnik Xa poprzez rozszczepienie wiązania Arg-|-Ile. Czynnik VIIa przekształca również czynnik IX w czynnik IXa w obecności czynnika tkankowego i wapnia. Niedobór czynnika VII wynikający z mutacji w genie F7 może prowadzić do powikłań krwotocznych.
Zaobserwowano ~57 kDa; obliczono 51,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Pełnej długości ludzki rekombinowany czynnik krzepnięcia VIIa.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła czynnik krzepnięcia VIIa w hodowlach komórek śródbłonka inkubowanych z rFVIIa (6 mg/ml) przez 2 godziny w temperaturze 37˚C.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła czynnik krzepnięcia VIIa w żyłach pępowinowych.
Przeciwciało przeciw czynnikowi krzepnięcia VIIa, nr kat. ABS2183, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa czynnik krzepnięcia VIIa i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa czynnik krzepnięcia VIIa u ludzi.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human placental tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Coagulation factor VIIa in 10 µg of human placental tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500826F8146RAB1033
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
description
clone HVII-1, purified from hybridoma cell culture
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:20000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1:4,000
technique(s)
ELISA: suitable
Gene Information
human ... F7(2155)
Gene Information
human ... F7(2155)
Gene Information
human ... F7(2155)
Gene Information
human ... F7(2155)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)