Przejdź do
ABS219
Przeciwciało anty-fosfo-Tie2 (Ser1119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Angiopoietin-1 receptor, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1119)
Gene Information
human ... TEK(7010)
General description
TIE2 (kinaza tyrozynowa z domenami homologii Ig i EGF 2) ulega ekspresji prawie wyłącznie w komórkach śródbłonka u myszy, szczurów i ludzi. Receptor ten posiada unikalną domenę zewnątrzkomórkową zawierającą dwie pętle podobne do immunoglobulin oddzielone trzema powtórzeniami podobnymi do naskórkowego czynnika wzrostu, które są połączone z trzema powtórzeniami podobnymi do fibronektyny typu III. Ligandem dla receptora jest angiopoetyna 1. Defekty w TIE2 są związane z dziedzicznymi wadami żylnymi; szlak sygnałowy TIE2 wydaje się być krytyczny dla komunikacji między komórkami śródbłonka a komórkami mięśni gładkich w morfogenezie żył.
Zaobserwowano ~160 kDa. Uniprot podaje obliczoną masę cząsteczkową 126 kDa, ale zaobserwowano ją przy ~160 kDa z powodu glikozolacji. Niezmodyfikowane specyficzne pasmo pojawia się przy ~52 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser1119
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Tie2 fosforylowanemu w Ser1119.
Application
Przeciwciało anty-fosfo-Tie2 (Ser1119) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-Tie2 (Ser1119) do stosowania w WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Tie2 fosforylowane w Ser1119.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
HEK293T z nadekspresją białka Tie2
Evaluated by Western Blot in HEK293T overexpressing Tie2 protein.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution detected Tie2 on 10 µg of HEK293T overexpressing Tie2 protein.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)