Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE2A(7319)
General description
Enzym sprzęgający ubikwitynę E2 A (UniProt: P49459; znany również jako EC 2.3.2.23; enzym sprzęgający ubikwitynę E2 A, homolog A RAD6, HR6A, hHR6A, białko nośnikowe ubikwityny A, ligaza ubikwityna-białko A) jest kodowany przez gen UBE2A (znany również jako RAD6A) (GeneID: 7319) u człowieka. UBE2A należy do rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę i akceptuje ubikwitynę z kompleksu E1 i katalizuje jej kowalencyjne przyłączanie do innych białek. W połączeniu z enzymem E3 BRE1 odgrywa rolę w regulacji transkrypcji poprzez katalizowanie mono-ubikwitynacji histonu H2B w Lys-120, który zapewnia specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcji, wydłużania przez polimerazę RNA II i wyciszania telomerycznego. Jest to również warunek wstępny dla tworzenia H3K4me i H3K79me. Defekty w genie UBE2A zostały powiązane z upośledzeniem umysłowym, sprzężonym z chromosomem X, syndromicznym upośledzeniem umysłowym typu Nascimento, które charakteryzuje się znacznie poniżej średniej ogólnego funkcjonowania intelektualnego związanego z upośledzeniem zachowań adaptacyjnych.
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 17,31 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 A (UBE2A).
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2A w lizacie tkanki nerki myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2A w tkankach ludzkiej trzustki, ludzkiego raka szyjki macicy i ludzkiej macicy.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2A w tkankach ludzkiej trzustki, ludzkiego raka szyjki macicy i ludzkiej macicy.
Przeciwciało anty-UBE2A, nr kat. ABS2203, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa UBE2A i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa enzym sprzęgający ubikwitynę E2 A (UBE2A) w komórkach HeLa i mysich nerkach.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected UBE2A in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected UBE2A in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?