Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
General description
Podjednostka regulacyjna 3-kinazy fosfatydyloinozytolu alfa (UniProt: Q63787; znana również jako podjednostka regulacyjna PI3-kinazy alfa; podjednostka regulacyjna PI3K alfa; podjednostka regulacyjna PtdIns-3-kinazy alfa; podjednostka regulacyjna fosfatydyloinozytolu 3-kinazy 85 kDa alfa; podjednostka regulacyjna PI3-kinazy p85-alfa; podjednostka regulacyjna PtdIns-3-kinazy p85-alfa) jest kodowana przez gen Pik3r1 (Gene ID 25513) u szczura. Kinaza PI3 jest heterodimerycznym kompleksem składającym się z podjednostki regulatorowej 85 kDa i podjednostki katalitycznej 110 kDa. Wiąże się z aktywowanymi (fosforylowanymi) białkowymi kinazami tyrozynowymi poprzez swoją domenę SH2 i działa jako adapter, pośrednicząc w przyłączaniu jednostki katalitycznej p110 do błony plazmatycznej. Kinaza PI3 katalizuje fosforylację pierścienia inozytolowego PI(4,5)P2 (PIP2) w pozycji 3 w celu wytworzenia PI(3,4,5)P3 (PIP3), silnego drugiego przekaźnika, który pośredniczy w działaniu kilku czynników wzrostu. Kinaza PI3 jest niezbędna do sygnalizacji insulinowej, a także odgrywa ważną rolę w sygnalizacji w odpowiedzi na FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, KITLG/SCF, KIT, PDGFRA i PDGFRB. Fosforylacja tyrozyny receptorów czynnika wzrostu tworzy miejsca dokowania dla wiązania p85 (poprzez jego domeny SH2), przenosząc związany z p85 p110 proksymalnie do jego lipidowego substratu na błonie. Kinaza PI3 jest również aktywowana przez Ras oraz przez podjednostki beta i gamma heterotrimerycznych białek G.
~85/50 kDa obserwowane. 83,47/53,49/49,97/84,47 kDa (ludzka izoforma 1/AS53/p46/p85I; UniProt P27986), 83,39 kDa (mysz; UniProt P26450), 83,40/53,39/50,00 kDa (szczurze izoformy p85-alfa/p55-alfa/p50-alfa; UniProt Q63787).
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszej domenie SH2 szczurzej podjednostki regulatorowej kinazy PI3 alfa.
Application
Anty-PI3 Kinase p85, N-SH2 domain, Alexa Fluor™ 488 Conjugate, Cat. ABS233-AF488, wykrywa kinazę PI3 p85 i jest zatwierdzony do stosowania w immunocytochemii.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. ABS233) jest również dostępne do zastosowań immunoprecypitacji i Western blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało poliklonalne celuje w pierwszy region domeny SH2 wspólny dla ludzkich (izoforma 1, AS53, p46, p85I), mysich i szczurzych (izoforma p85-alfa, p55-alfa i p50-alfa) spliced izoform podjednostki regulatorowej alfa kinazy PI3 zgłoszonych przez UniProt (P27986, P26450, Q63787).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne Alexa Fluor™ 488 sprzężone w PBS z 1,5% BSA i 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PI3 kinase p85 subunit in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PI3 kinase p85 subunit in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized HepG2 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?