Merck
ABS451
Przeciwciało anty-CTRP3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3, Collagenous repeat-containing sequence 26 kDa protein, CORS26, CORS26
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C1QTNF3(114899)
General description
Białko 3 związane z czynnikiem martwicy nowotworów C1q (CTRP3 lub C1QTNF3), znane również jako białko zawierające sekwencję kolagenową 26 kDa, zawiera jedną domenę C1q i jedną domenę podobną do kolagenu i może odgrywać ważną rolę w rozwoju szkieletu. CTRP3 ulega ekspresji w okrężnicy i jelicie cienkim.
Zaobserwowano ~36 kDa. Uniprot opisuje 3 izoformy o masie ~22 kDa, ~27 kDa i ~35 kDa
Immunogen
Epitop: Domena pośrednia
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie pośredniej ludzkiego CTRP3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło CTRP3 w tkance serca myszy.
Analiza immunofluorescencyjna: 10 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło CTRP3 w komórkach serca myszy.
Wykryj białko 3 związane z czynnikiem martwicy nowotworu C1q za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-CTRP3 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę pośrednią CTRP3.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki serca myszy
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in mouse heart tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CTRP3 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)