Merck
ABS460
Przeciwciało anty-LEMD3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
LEM domain containing 3, Inner nuclear membrane protein Man1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LEMD3(23592)
General description
Białko zawierające domenę LEM 3 (LEMD3), znane również jako białko wewnętrznej błony jądrowej Man1 (MAN1), jest białkiem wewnętrznej błony jądrowej, które oddziałuje ze Smadami aktywowanymi przez receptor BMP i aktywinę-TGF-beta oraz antagonizuje sygnalizację TGF-beta w ludzkich komórkach. Dodatkowo wykazano, że LEMD3 wchodzi w interakcje z SMAD1, SMAD2, SMAD3 i SMAD5. Badania pokazują również, że LEMD3 wiąże się zarówno z fosforylowanym, jak i niefosforylowanym R-SMADS. LEMD3 ulega ekspresji w sercu, mózgu, łożysku, płucach, wątrobie i mięśniach szkieletowych. Wykazano, że defekty LEMD3 powodują zaburzenia, takie jak osteopoikiloza, zespół Buschke-Ollendorffa (BOS) i melorheostoza (MEL).
Zaobserwowano ~120 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LEMD3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LEMD3 w ludzkiej tkance okrężnicy.
Przeciwciało anty-LEMD3 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko białku 3 zawierającemu domenę LEM i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki okrężnicy
Evaluated by Western Blotting in human colon tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LEMD3 in 15 µg of human colon tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)