Przejdź do
ABS463
Przeciwciało anty-TET3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ten-eleven-translocation family 3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TET3(200424)
General description
Dioksygenaza metylocytozyny TET3 (TET3) jest dioksygenazą metylocytozyny, która katalizuje konwersję metylocytozyny do 5-hydroksymetylocytozyny. TET3 bierze udział w demetylacji zygotycznego DNA przed pierwszą mitozą i sugeruje się, że bierze udział w epigenetycznym przeprogramowaniu ojcowskiego DNA zygoty po naturalnym zapłodnieniu. TET3 ulega ekspresji w okrężnicy, mięśniach, nadnerczach i limfocytach krwi obwodowej. Ulega również ekspresji w mózgu płodu, ale nie w mózgu osoby dorosłej.
Zaobserwowano ~200 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 3 izoformy przy ~77 kDa, ~167 kDa i ~180 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TET3.
Application
Przeciwciało anty-TET3 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko dioksygenazie metylocytozyny TET3 i zostało przetestowane w metodzie western blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek SK-N-SH
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in SK-N-SH cell lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TET3 in 15 µg of SK-N-SH cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)