Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DTL(51514)
General description
CDT2, znany również jako DTL, homolog białka bezzębnego, czynnik 2 związany z DDB1 i CUL4, homolog białka bezzębnego Lethal(2) lub białko związane z matrycą jądrową regulowaną kwasem retinowym i kodowany przez gen DTL/CDT2/CDW1/DCAF2/L2DTL/RAMP, jest składnikiem kompleksu ligazy ubikwitynowej DCX(DTL) E3 i jest specyficznym dla substratu adapterem dla kompleksu ligazy ubikwitynowo-białkowej DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 wymaganym do kontroli cyklu komórkowego, odpowiedzi na uszkodzenie DNA i syntezy DNA translesionowego. Kompleks DCX(DTL), zwany również kompleksem CRL4(CDT2), pośredniczy w polubikwitynacji i późniejszej degradacji CDT1 i CDKN1A/p21(CIP1). CDT2 jest ważny, ponieważ degradacja CDT1 w odpowiedzi na uszkodzenie DNA jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej regulacji cyklu komórkowego replikacji DNA. CDT2 jest zlokalizowana głównie w jądrze, ale podczas mitozy ulega translokacji do cytoplazmy. CDT2 ulega ekspresji w wielu tkankach w różnym stopniu, z wysoką ekspresją w łożysku dorosłych, jądrach, grasicy, szpiku kostnym i wszystkich tkankach płodowych oraz niską ekspresją w mięśniach dorosłych, śledzionie i węzłach chłonnych.
~85 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu CDT2.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła CDT2 w lizatach transfekowanych komórek 293T (Abbas, T., et al. (2013). Mol Cell. 49(6):1147-1158.).
Przeciwciało anty-CDT2 wykrywa poziom CDT2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w CDT2.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDT2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDT2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?