Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLK4(10733)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa PLK4 (PLK-4) należy do nadrodziny kinaz białkowych i odgrywa istotną rolę w duplikacji centrioli. PLK-4 wyzwala tworzenie procentriole na powierzchni cylindra centrioli rodzicielskiej, prowadząc do rekrutacji białek biogenezy centrioli. Może być zaangażowany w nowotworzenie, ponieważ aberracje centrosomów są często obserwowane w nowotworach. PLK-4 może być również zaangażowany w różnicowanie trofoblastów poprzez fosforylację HAND1, prowadząc do zakłócenia między HAND1 i MDFIC, a następnie aktywując HAND1.
~95 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena POLO box
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie POLO box ludzkiej PLK-4.
Application
Przeciwciało anty-PLK-4 wykrywa poziom PLK-4 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, ICC.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę POLO box PLK-4
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blot in Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PLK-4 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PLK-4 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?