Przejdź do
ABT63
Przeciwciało przeciwko białku podobnemu do Ena/VASP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ena/VASP-like protein, Ena/vasodilator-stimulated phosphoprotein-like
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
1860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EVL(51466)
General description
Ena (białko podobne do VASP) jest zaangażowane w wiele różnych funkcji komórkowych, w tym migrację komórek i prowadzenie aksonów. Badania wykazały, że ekspresja Ena jest znacznie zwiększona w raku piersi, a poziom ekspresji jest związany ze stadium nowotworu. Ena jest również powiązana z rozwojem ucha wewnętrznego i komórek rzęsatych.
Zaobserwowano ~46 kDa.
Immunogen
Epitop: Region EVH2
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi EVH2 ludzkiego białka podobnego do Ena/VASP.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło białko podobne do Ena/VASP w komórkach NIH/3T3.
Wykryj białko podobne do Ena/VASP za pomocą tego przeciwciała przeciw białku podobnemu do Ena/VASP zatwierdzonego do stosowania w WB i IC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białko podobne do Ena/VASP w regionie EVH2.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Ramos
Evaluated by Western Blot in Ramos cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ena/VASP-like protein in 10 µg of Ramos cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA005724MABF2070
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 8A-1, from hamster(Syrian)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
hamster (Syrian)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable, flow cytometry: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)